Kapillarsäulen, Rtx®-DHA-Säulen (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10148 10149
REST10148EA 1503 EUR InStock
REST10148 REST10149
Kapillarsäulen, Rtx®-DHA-Säulen (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx-DHA-Säulen (Quarzglas) sind mit 100% Dimethylpolysiloxan vernetzt, das für die Kohlenwasserstoffanalyse optimiert ist.
  • Spitzensymmetrie für polare sauerstoffhaltige Verbindungen
  • Stabil bis zu 340 °C
  • Ähnliche Phasen: HP-PONA, DB-Petro, CP-Sil PONA C8, Petrocol DH, BP1PONA
Zertifizierungen: Die Säulen übertreffen alle Methodenrichtlinien von ASTM D6730-01 und CAN/CGSB 3.0 Nr. 14.3-99; Testbericht für Methode D6730, der mit jeder Säule geliefert wird. Die ASTM D6730-Methode erfordert auch eine Tuning-Säule – Rtx-5 DHA Tuning-Säule.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge