Gas-tight syringes, PTFE tipped (Hamilton)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
21224 21228 21229
REST21224EA 151 EUR InStock
REST21224 REST21228 REST21229
Gas-tight syringes, PTFE tipped (Hamilton)
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
These tips are used for Agilent autosamplers 7673, 7683, 7693A, and 6850.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge