Containers for plant tissue culture, PLANTCON™, MP Biomedicals
Lieferant: MP Biomedicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
092672002 092672102
ICNA092672002EA 42.3 EUR InStock
ICNA092672002 ICNA092672102
Containers for plant tissue culture, PLANTCON™, MP Biomedicals
Röhrchen Kulturröhrchen
PlantCon™ container is a presterilised, disposable, plastic growth containers. It consists of a cover and a bottom, and features a vent for gas exchange, and a drip control lip to recycle condensation.
  • Unbreakable container, safe to use
  • Presterilised, it is easy to use
  • Clear plastic provides excellent light transmission
  • Stackable
The cover can be snapped on tight, for long-term culture, or loosely fitted during acclimation to external conditions prior to transplantation. These containers are specifically designed for optimal plant cell cultureMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..