1536-Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
781640 781641 781642
735-2019EA 840 EUR InStock
735-2019 735-2020 735-2021
1536-Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese PS-Flachboden-Platten sind steril und unsteril erhältlich.
  • Alle BRANDplates® sind mit alphanumerischer Kennzeichnung versehen, stapelbar und mit den meisten Wasch- und Mikroplatten-Lesegeräten einsetzbar
  • Weiße Platten werden in der Lumineszenzmessung eingesetzt, da weiß besonders gut reflektiert und Crosstalk minimiert wird. Schwarze Platten überzeugen durch minimiertes „Hintergrundrauschen“ bei Fluoreszenzmessungen
  • Sterile Platten werden in Einzelverpackung mit Deckel geliefert
pureGrade™: Unbehandelt, mittlere Bindungskapazität (medium binding), unsterile Oberfläche. Diese Platten werden für homogene Assays, Screening und Lagerung eingesetzt.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Zertifizierungen: BRANDplates® sind nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-5, frei von Pyrogenen/Endotoxinen (<0,01 E.U./ml) und frei von DNA, DNase und RNase. Sterile Produkte entsprechen ISO 11137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10⁻⁶.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge