Ergonomische manuelle Verschließzangen
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
23398 23396 23397 23399
REST23398EA 321 EUR InStock
REST23398 REST23396 REST23397 REST23399
Ergonomische manuelle Verschließzangen
Crimper, Capper und Decapper
Diese ergonomisch geformten Verschließzangen weisen einen stabilen, leichten Kunststoffkörper mit gebogenen Griffen auf, der während des Einsatzes komfortabel in der Hand liegt.
  • Durch das Hochziehen des unteren Griffs ist im Vergleich zu Zangen, bei denen der obere und der untere Griff zusammengehalten werden, ein sichereres Halten möglich
  • Gut einsehbarer Einstellknopf auf dem Zangenkopf positioniert
  • Die Symbole + und - sowie die Richtungspfeile sind deutlich sichtbar und sorgen für eine problemlose und individuelle Einstellung des Bördeldrucks
  • Berührt der Einstellknopf den Zangenkörper, ist das eingestellte Bördelniveau erreicht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge