PEEK tubing
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
25065 25068 27751 25320
REST25065EA 0 EUR InStock
REST25065 REST25068 REST27751 REST25320
PEEK tubing
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Made of PEEK (Polyetheretherketone).
  • Less oxygen permeable and more temperature resistant than PTFE or Tefzel® tubing
  • Use with PEEK finger tight or flangeless fittings
This inert PEEK tubing replaces stainless steel, titanium, PTFE or Tefzel® tubing.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..