Schürze mit Ärmeln, MICROGARD® 2000, Modell 214
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
WH20B-00214-06 WH20B-00214-07
ANSEWH20B-00214-06EA 516 EUR InStock
ANSEWH20B-00214-06 ANSEWH20B-00214-07
Schürze mit Ärmeln, MICROGARD® 2000, Modell 214
Einweg-Kleidung
Diese Schürzen werden aus einem mikroporösen PE-Film mit einer ungewebten Innenschicht: hergestellt. Der Stoff bietet Schutz vor Partikeln mit geringem Gefahrenpotenzial gegen flüssige Chemikalien, Schutz vor Pestiziden und eine Barriere gegen biologische Arbeitsstoffe.
  • Kann als Krankenhauskittel verwendet werden
  • Rückseitiger Klettverschluss
  • Elastische Bündchen
  • Eingefasste Nähte
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge