Membranfilters, Nylon, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7402-001 7402-002 7402-004 7402-009 7404-001 7404-002 7404-004 7404-009 7408-004 7410-004
516-1744EA 148 EUR InStock
516-1744 514-0773 514-0570 514-0950 514-0774 514-0107 516-1746 514-0108 514-0571 514-0951
Membranfilters, Nylon, Whatman™
Filter Membranfilter
Hochwertige Nylonmembranen eignen sich für das Filtern wässriger Lösungen und der meisten organischen Lösungsmittel. Sie eignen sich für eine Vielzahl von biologischen Präparaten und können überall dort eingesetzt werden, wo andere Membranen ungeeignet sind bzw. nur schwierig zu verwenden sind.
  • Flexibel, strapazierfähig und reißfest
  • Autoklavierbar bei 135 °C
Nylonmembranen sind hydrophil, sodass keine Benetzungsmittel notwendig sind, die beim Filtern von wässrigen Lösungen extrahiert werden könnten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge