Wärmebildkamera, testo 871
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
620-2528EA 2099 EUR InStock
620-2528
Wärmebildkamera, testo 871
Kameras
Die Wärmebildkamera testo 871 vereint hohe Infrarotauflösung mit professioneller Messleistung und einfacher Handhabung. Sie überzeugt durch ihren hochwertigen Pixel-Detektor, eine integrierte Digitalkamera und beeindruckt nicht zuletzt durch innovative Funktionen. Dank der testo Thermography App bietet die testo 871 smarte Thermografie mit professionellem Anspruch für Industrie und Handwerk. Die Wärmebildkamera testo 871 ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Leckagen entdecken, Wärmebrücken lokalisieren, Baumängel aufspüren, überhitzte Verbindungen erkennen oder Schimmelschäden beurteilen.
  • Sehr gute Bildqualität: Infrarotauflösung 240 x 180 Pixel (durch integrierte SuperResolution-Technologie auf 480 x 360 Pixel erweiterbar)
  • Erkennt Temperaturdifferenzen ab 0,09 °C
  • Smart: die testo Thermography App kann vor Ort Berichte erstellen, online speichern sowie per E-Mail versenden und mobile Endgeräte als Zweitdisplay oder Fernbedienung nutzen
  • Integrierte Digitalkamera erstellt ein Realbild parallel zum Wärmebild
  • Drahtlose Kommunikation: so können Sie auch kabellos die Messwerte der kompatiblen Stromzange testo 770-3 und des Thermo-Hygrometers testo 605i übertragen (beide separat erhältlich)
  • Innovative Funktion, wie testo ScaleAssist und testo ɛ-Assist für vergleichbare, fehlerfreie Wärmebilder
  • Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigt
  • Profi-Software zur Bildauswertung am PC
  • Wärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden
Mit ihren praktischen Funktionen kann der Anwender fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder erstellen. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ɛ-Assist und dem testo ScaleAssist vermeidet der User Messfehler, und stellt mühelos Emissionsgrad (ɛ), reflektierte Temperatur (RTC) und die Farbskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein.
Thermische Empfindlichkeit (NETD): 90 mK
Geometrische Auflösung (IFOV): 2,6 mrad
Kompensation der emittierten/reflektierten Temperatur: 0,01 bis 1/ manuell
Batterietyp: Li-Ionen-Batterie kann vor Ort ausgetauscht werden
Betriebszeit: 4 Stunden
Betriebstemperatur /Lagertemperatur: −15 bis +50°C / −30 bis +60°C
Gehäuseschutzklasse: IP54
Systemanforderungen: Windows 10, Windows 8, Windows 7
Dateiformat: bmt, jpg, png, csv, xls
Spektralbereich: 7,5 - 14 µm
Zertifizierungen: Gemäß EU-Direktive 2014/30/EU und RED: 2014/53EU
Lieferumfang: testo 871 Wärmebildkamera mit Funkmodul für Bluetooth/WLAN, USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software, 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge