Silikonöl, ~100 mPa.s AS 100, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10838-100ML 10838-500ML
SIAL10838-100MLEA 79.9 EUR InStock
SIAL10838-100ML SIAL10838-500ML
Silikonöl, ~100 mPa.s AS 100, Sigma-Aldrich®
Silikonöl
Silicone oil AS 100 is a viscous liquid used to study the compatibility of segmenting fluids for two phase flow applications in biomedical microdevices.
Dichte: 1.06 g/ml
MDL Number: MFCD00132673
CAS-Nummer: 63148-58-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid or Viscous Liquid
Refractive Index N20/D 1,420 - 1,424
Viscosity (Rotation) 90 - 110 mPa
Viscosity (Conditions) Neat, 25 °C
Stability Especially good thermostability (−60 - +200 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..