Warnschutzoveralls, gefüttert, S485
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S485ONRL S485ONRM S485ONRXL S485ONRXXL S485ONRXXXL S485ONRS S485YNRL S485YNRM S485YNRS S485YNRXXL S485YNRXXXL S485YNRXL
PRTWS485ONRLEA 123 EUR InStock
PRTWS485ONRL PRTWS485ONRM PRTWS485ONRXL PRTWS485ONRXXL PRTWS485ONRXXXL PRTWS485ONRS PRTWS485YNRL PRTWS485YNRM PRTWS485YNRS PRTWS485YNRXXL PRTWS485YNRXXXL PRTWS485YNRXL
Warnschutzoveralls, gefüttert, S485
Arbeitskleidung
Diese Jacke besteht aus 300D Oxford-Gewebe-Stoff (300-Denier-Polyestergarn), das sich durch eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. Die PU-Beschichtung auf der Innenseite macht den Stoff langlebig und wasserdicht, während die Außenseite mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen ist, die hilft, das Kleidungsstück sauber zu halten. Ideal für Arbeiten unter dunklen, kalten und nassen Bedingungen.
  • Gepolstertes Nylonfutter mit Polyesterfüllung für maximale Wärmeisolation
  • Mit verstaubarer Kapuze
  • Elastischer Bund für perfekte Passform
  • Inneres Strickbündchen verhindern Zugluft
  • Reißverschluss an Knöcheln helfen beim Anziehen der Kleidung
  • Vier Cargotaschen, eine Funkgerätschlaufe
Gewicht: 190 g (Polyesterstoff), 60 g (Nylonfutter), 170 g (Polyesterfüllung)
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (Klasse 3-1), EN 342 (0,420 m² K/W (B), X, 3, 2) ANSI/ISEA 107 (Klasse 3-2).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge