Allzweckhandschuhe, 26740
Lieferant: ESPUNA ET CIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26740/10 26740/7 26740/8 26740/9
112-5425EA 112 EUR InStock
112-5425 112-5422 112-5423 112-5424
Allzweckhandschuhe, 26740
Handschuhe
Diese Arbeitshandschuhe aus wasserabweisendem Rindnarbenleder bieten Schutz gegen mechanische Risiken in feuchter Umgebung.
  • Wasserabweisende Spezialbehandlung ermöglicht Arbeit mit nassen und schmierigen Produkten
  • Weiches Material: Hoher Tragekomfort
  • Geschmeidig
  • Strickbund mit Pulsschutz aus Leder
Typische Anwendungen umfassen: Montage, Prägen, Konstruktion und Wartung, Verkabelung und alle Bauarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3122X); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge