HPLC-Säulen, Poroshell 120 SB-C8
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
689975-906 689975-306 689775-906 685975-906 685975-306 683975-906 683975-306 683775-906 685775-906 820750-923 821725-923 823750-923
HEWL689975-906EA 679 EUR InStock
HEWL689975-906 HEWL689975-306 HEWL689775-906 HEWL685975-906 HEWL685975-306 HEWL683975-906 HEWL683975-306 HEWL683775-906 HEWL685775-906 HEWL820750-923 HEWL821725-923 HEWL823750-923
HPLC-Säulen, Poroshell 120 SB-C8
Chromatographiesäulen
Poroshell 120 besteht aus einem oberflächlich porösen Partikel mit einem festen Kieselgelkern und einer porösen Außenschicht. Dieses Partikel bietet eine hohe Effizienz bei niedrigeren Drücken und ist ideal für schnelle oder hochauflösende Trennungen vieler Arten von Analyten.
  • Bietet eine größere Alternativselektivität
  • Der sterische Schutz der gebundenen Phase verhindert einen Abbau
  • Ideal für basische, neutrale, saure Proben oder aggressive mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
Die StableBond SB-8-gebundene Phase wird durch chemische Bindung einer sterisch geschützten stationären C8-Phase an die poröse Hülle des Poroshell 120-Silica-Trägers hergestellt. Die dicht bedeckte, sterisch geschützte stationäre Diisopropyl-n-octylsilan-Phase ist chemisch stabil und sorgt für eine längere Lebensdauer der Säule.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge