HPLC-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7441-00EA 1215.14 EUR InStock
7441-00 7441-01
HPLC-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind ideal für die Bestimmung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Sie sind mit einer Endkappe versehen und eignen sich für die Chromatographie von basischen Verbindungen.
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
  • Deutliche Peaks und verbesserte Symmetrie
Die BAKERBOND® BDC C18 Phase wird bei der Herstellung des Siliziumdioxid-Materials einer speziellen Basendeaktivierungsbehandlung unterzogen, um die silanophile Aktivität zu reduzieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge