Reversed phase chromatography columns, RSpak NN
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F7008140 F6700510
554-2923EA 1832 EUR InStock
554-2923 554-2885
Reversed phase chromatography columns, RSpak NN
Chromatographiesäulen
RSpak NN columns are ideal for analysis of complex samples containing neutral and ionic substances by multimode (reversed-phase and cation exchange) analysis.
  • Packing material contains sulpho groups
  • Base material is polyhydroxymethacrylate
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..