Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Blue Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
97982 97983 97984 97985
112-4867EA 0 EUR InStock
112-4867 112-4868 112-4869 112-4870
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Blue Nitrile™
Handschuhe
Diese Handschuhe werden aus Nitril anstelle von Kautschuklatex hergestellt, was die Wahrscheinlichkeit von Reaktionen vom Typ I mit Handschuhen verringert.
  • Hergestellt aus synthetischem Nitrilpolymer und daher frei von Silikon und Latex
  • Die glatte Biskuitoberfläche ermöglicht eine hervorragende Tastsensibilität bei der Handhabung sowohl nasser als auch trockener Materialien und Geräte
  • Bündchen mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches An- und Ausziehen
  • Konformer Schutz vor Viren, Chemikalienspritzern und mikrobiologischen Gefahren
  • Virenschutz nach ISO 16604 Prozedur B:2004
  • Im Gebrauch elektrostatisch ableitend und antistatisch getestet, erfüllt die in EN 1149-5 definierten Anforderungen
Die blauen Nitrilhandschuhe von KIMTECH SCIENCE* sind für eine Vielzahl unsteriler Anwendungen geeignet und wurden zum Schutz von Laborprozessen entwickelt, indem sie das Kontaminationsrisiko minimieren und die Produktivität steigern. Zur Verwendung in Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Virologie, Biowissenschaften, biomedizinische Forschung, forensische Wissenschaft und unsterile Arzneimittelherstellung.
EN 374, EN 455, EN 1149-5, Kat. III; AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Zertifizierungen: PPE Kat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge