Dissolved oxygen sensors, InPro® 6850i
Lieferant: Mettler - Toledo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
52206123 52206121
METN52206123EA 0 EUR InStock
METN52206123 METN52206121
Dissolved oxygen sensors, InPro® 6850i
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
The polarographic sensor InPro6850i is an intelligent all-rounder that uses the new 3-electrode system. A separate platinum anode increases the signal stability especially in low oxygen levels.
  • 3-electrode principle with separated platinum anode for higher signal stability
  • Permanent sensor monitoring with ISM technology reduces the risk sensor failures
  • Enhanced diagnostics allow for better maintenance planning ('as few as possible, as often as necessary')
  • FDA compliant materials and easy-to-clean high-polished surface (N5 grade) to satisfy increasing
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..