Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
209317-100G 209317-500G
SIAL209317-100GEA 69.7 EUR InStock
SIAL209317-100G SIAL209317-500G
Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Copper chromite
Used in battery manufacturing.
Synonym: Copper chromium oxide.
Formel: Cr₂Cu₂O₅
MDL Number: MFCD00044868
CAS-Nummer: 12053-18-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form Powder
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge