Knöchelhohe ESD-Schuhe aus Waterproof-Leder, leichten Innenfuttermaterialien und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
- Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
- Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
- 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
- Metallfreie durchtrittsichere XP® Zwischensohle
- Leichte alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium
- Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3