Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 23-700
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
23-700/10 23-700/9
112-0270EA 29.9 EUR InStock
112-0270 112-2926
Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 23-700
Handschuhe
Vollbeschichtete Handschuhe mit Schaumstoffisolation für zusätzliche Wärme und Tragekomfort. Geraute Oberfläche für unschlagbare Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen. Robuste, flüssigkeitsabweisende PVC-Beschichtung; saugt Wasser nicht auf, wird nicht steif wie Leder und bleibt auch bei Temperaturen unter Null geschmeidig.
  • Salz-, chemikalien- und ätzstoffest, keine Rissbildung oder Spaltung
  • Ergonomische Passform, erhöhter Tragekomfort, geringere Finger- und Handermüdung
  • Wasserabweisendes, ausstülpbares Futter, leitet Schweiß von der Hand ab
Ideal for food processing and automotive applications.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge