REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
R4775-125ML R4775-12ML
SIALR4775-125MLEA 10900 EUR InStock
SIALR4775-125ML SIALR4775-12ML
REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
PCR ReadyMix™ is intended for use with Extract-N-Amp™ Plant PCR kit and Extract-N-Amp™ Tissue PCR kit. All Extract-N-Amp kits include a PCR ReadyMix™ sufficient for one PCR reaction per extraction. However, where additional PCR reactions are required, supplemental PCR ReadyMix™ may be needed. The REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix contains a inert tracking dye that allows for convenient direct loading of PCR reactions onto agarose gels for analysis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..