Schutzanzug, 4520
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4520L 4520M 4520XL 4520XXL 4520S 4520CSL 4520CSXL 4520CSM 4520CSXXL
113-0795EA 258 EUR InStock
113-0795 113-0796 113-0797 113-0798 MMMA4520S MMMA4520CSL MMMA4520CSXL MMMA4520CSM MMMA4520CSXXL
Schutzanzug, 4520
Einweg-Kleidung
3M™ Schutzanzug 4520 hat mehrere Lagen aus SMMMS mit einem effektiven Schutz und Widerstandsfähigkeit und ist mit 43 g/m² ein Leichtgewicht. Sehr atmungsaktiv und weich und fühlt sich wie Stoff an, kann über einen längeren Zeitraum getragen werden, schützt gegen statische Entladungen, giftigen Feinstaub und flüssige Chemikalien.
  • Schutzanzüge schützen vor bestimmten, leichten Flüssigkeitsspritzern und gefährlichen Staubpartikeln
  • Antistatische Behandlung kann den Effekt statischer Aufladungen verringern
  • Enthält kein Latex aus Naturkautschuk
  • Nahtlose Schulterpartien und Ärmel bieten zusätzliche Festigkeit und Schutz
  • Zusätzliche Arm- und Beinfreiheit erhöhen die Bewegungsfreiheit
  • Die Luftdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau und gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl
  • Gestrickte Bündchen und Gummizüge an Taille und Knöcheln erhöhen den Komfort und die Bewegungsfreiheit
  • Mit Kapuze oder Kragen, in viele Größen erhältlich
Use 3M™ Protective Coverall 4520 for protection against dirt, splashes, and toxic dusts, including nuclear particles. It meets a variety of standards for chemical protective clothing including EN 1149 Antistatic protection, EN 1073-2 Nuclear particulate resistance, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034, and Type 5 Dust EN ISO 13982-1. These garments are easily identifiable with the green triangle, which is made of the same 43 gsm SMMMS material.
This coverall has been engineered to reduce the weight and retain the performance through the addition of multiple layers. It’s made with SMMMS, which is an inner and outer layer of spunbond and 3 layers of meltblown material in the middle. The Spunbond acts as the smooth strength and splash protection, while the Meltblown layers provide an intricate multi-layered web of microfibres that filter out dry particulates. Soft, breathable, and very lightweight, the non-woven material allows for easier release of body heat and moisture, giving extended comfort wear for increased productivity in the workplace.
Die 3-teilige Kapuze ist auch gut mit anderem PPE verwendbar, weiche gestrickte Bündchen und ein 2-Wege-Reißverschluss bieten eine bessere Passform. Antistatische Eigenschaften nach EN 1149 minimieren Entladungen und das Risiko von Funken und Entflammungen. Sehr geeignet gegen Partikel in pharmazeutischen Umgebungen und der Handhabung von giftigen Pulvern.
Zertifizierungen: CE Category III. EN 1073-2 Particulate Radioactive Contamination. EN 1149-5 Electrostatic Properties. EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Liquid Splash. EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge