TE-Puffer, 1X, gebrauchsfertig, pH 8,0, niedriger EDTA-Gehalt, molekularbiologische Qualität, Affynmetrix/USB
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J75793.AE J75793.AP
J75793.AEEA 60.9 EUR InStock
J75793.AE J75793.AP
TE-Puffer, 1X, gebrauchsfertig, pH 8,0, niedriger EDTA-Gehalt, molekularbiologische Qualität, Affynmetrix/USB
Puffer Biologische Puffer
TE-Puffer mit niedriger EDTA Direkt verwenden, um gereinigte DNA oder RNA zu resuspendieren und/oder zu verdünnen.
  • 1X TE-Lösung bestehend aus 10 mM Tris Ultrapure, pH 8,0 und 0,1 mM EDTA
  • Lösung ist 0,2 μm gefiltert und in Fläschchen und/oder robuste, quadratische Nalgene-Flaschen abgefüllt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge