Tuchrollen zur Tränkung, mit Spendereimer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
115-2420EA 45.2 EUR InStock
VWRI115-2420
Tuchrollen zur Tränkung, mit Spendereimer
Diese reißfesten Wischtücher zum kundenspezifischen Tränken bestehen aus 70% Viskose und 30% Polyester. Sie werden mit einem wiederverschließbaren Spendereimer zur Einzelentnahme aus der mittigen Spenderöffnung geliefert.
  • Hohe Absorptionskapazität
  • Zum Vortränken vor Ort
  • Können mit jeder Lösung getränkt werden
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge