Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Synonyms: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol ∼ 1%
8467.2500EA 332.96 EUR InStock
8467.2500
Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -40 °C
Storage Temperature: ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Preservative (Ethanol) about 1%
Water (KF) max. 0.1 %
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge