Dimethylsulfoxid ≥99,9% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Veränderungsmanagement-Kategorie= R
9033-04EA 331.84 EUR InStock
9033-04 9033-33 9033-07
Dimethylsulfoxid ≥99,9% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18.45 °C
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 89 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
GMP Manufactured Product
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets U.S.P Requirements
Meets E.P. Chemical Specifications
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 1.095 - 1.101
USP - Refractive Index, n²⁵^D 1.4755 - 1.4775
USP - Acidity Passes Test
USP - Water (H₂O) ≤ 0.1 %
USP - Absorbance - 275 nm ≤ 0.20
USP - Absorbance - 270-350nm (smooth with no maxima) Passes Test
USP - Absorbance Ratio - 285 nm/275 nm ≤ 0.65
USP - Absorbance Ratio - 295 nm/275 nm ≤ 0.45
USP - Nonvolatile Residue ≤ 0.01 %
USP - Related Compounds ≤ 0.1 %
USP - Assay ((CH₃)₂SO) ≥ 99.9 %
EP - Identification Passes Test
EP - Acidity Passes Test
EP - Relative Density 1.100 - 1.104
EP - Refractive Index 1.478 - 1.480
EP - Freezing Point ≥ 18.3 °C
EP - Absorbance - 275 nm ≤ 0.30
EP - Absorbance - 285 nm ≤ 0.20
EP - Absorbance - 295 nm ≤ 0.20
EP - Absorbance - 270-350nm (smooth with no maxima) Passes Test
EP - Related Substances: Unspecified impurities, Each ≤ 0.10 %
EP - Related Substances-Total Impurities ≤ 0.15 %
EP - Water (H₂O) ≤ 0.2 %
Water (H₂O), For Information Only
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..