Septumstopfen, Gummi, Suba-Seal®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Z124567 Z124591-100EA Z124680-100EA
SAFAZ124567EA 69.2 EUR InStock
SAFAZ124567 SIALZ124591-100EA SIALZ124680-100EA
Septumstopfen, Gummi, Suba-Seal®, Sigma-Aldrich®
Stopfen Gummistopfen
Diese Stopfen sind ideal für luft- und feuchtigkeitsempfindliche chemische Verfahren. Nach dem Durchstechen mit einer stanzfreien Spezialkanüle verschließt der Gummi die Einstichstelle und bietet eine luft- und feuchtigkeitsdichte Abdichtung, um den Inhalt des Gefäßes oder Behälters vor der Atmosphäre zu schützen. Diese Verschlüsse haben eine umlaufende Lippe, die den Behälterhals umschließt. Dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..