ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, A460
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
78800_S1/36 78800_S1/38
114-7530EA 0 EUR InStock
114-7530 114-7532
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, A460
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe im Sneaker-Stil aus Sportline-Obermaterial (geöltes Nubukleder) und einer Sneaker Line-Sohle (3,0 mm Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle aus MPU, dynamische Laufsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge