Anti-CD16 / CD32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)-Cyanine7) [clone: 2.4G2]
Lieferant: Tonbo Biosciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60-0161-U025 60-0161-U100
60-0161-U025EA 63.9 EUR InStock
60-0161-U025 60-0161-U100
Anti-CD16 / CD32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)-Cyanine7) [clone: 2.4G2]
Antikörper
The 2.4G2 antibody is specific for a common epitope found in the extracellular regions of mouse Fc-receptors Fc-gamma II (CD32) and Fc-gamma III (CD16). These receptors are expressed by B cells, monocytes, macrophages, NK cells, dendritic cells, and neutrophils.
Type: Primary
Antigen: CD16 / CD32
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.4G2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cyanine7
Epitope:
Host: Rat
Isotype: Rat IgG2b
Reactivity: Mouse
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..