J.T.Baker® HYDRA-POINT™, Coulometric Reagents for Water Determination by Karl Fischer Titration
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6280-01EA 213.29 EUR InStock
6280-01 6280-02 6281-00 6283-01 6284-01 6284-02 6285-01 6285-02 6287-01 6287-02
J.T.Baker® HYDRA-POINT™, Coulometric Reagents for Water Determination by Karl Fischer Titration
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
HYDRA-POINT coulometric reagents are designed to deliver faster analyses, lower detection limits and increased accuracy.
  • Pyridine- and chlorocarbon-free vessel solution
  • The fritless/diaphragmless reagent works both in cells without and with diaphragm
  • High water capacity, where the anolyte can take over 1000 mg of water per charge
These products feature lower background noise that gives a better signal/noise ratio, resulting in a significant increase in the lower detection limit—to as low as 1 ppm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..