Vydac Denali C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
238DE5415EA 851 EUR InStock
238DE5415 238DE54 238DE52215 238DE1022 238GD54DE/N 238GD52DE/N 238DE5410
Vydac Denali C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac Denali (238DE) ist eine C18-gebundene Phase mit 120 Å und hoher Kohlenstoffbedeckung, die für die Analyse sowohl saurer als auch basischer Analyten geeignet ist. Es bietet Anwendungen für die Analyse kleiner Moleküle, die für Pharma- und Umweltlabore von Interesse sind.
  • Hohes Rückhaltevermögen
  • LC-MS kleiner Moleküle
  • Vollständig skalierbar von der Kapillare bis zum Prozess
* Zur Verwendung mit Halterung GCH10 und Säulenkoppler HI-081.
** Zur Verwendung mit Halterung 80101/N und Säulenkoppler HI-081.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge