Schnittfeste Handschuhe, ChainExtra, mit langen Bündchen
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2542314R0302 2542315R0302
DALL2542314R0302EA 407 EUR InStock
DALL2542314R0302 DALL2542315R0302
Schnittfeste Handschuhe, ChainExtra, mit langen Bündchen
Handschuhe
Diese vollständig reversiblen Handschuhe aus Kettengeflecht sind mit strapazierfähigen, justierbaren Bändern und einem Druckknopfverschluss ausgestattet. Sie vereinen Sicherheit, Qualität und Komfort und schützen vor Schnittverletzungen, einer häufigen Gefahr in der Fleisch- und Verarbeitungsindustrie.
  • Abnehmbare und austauschbare Kunststoffbänder mit antimikrobiellem Wirkstoff
  • Beschädigte Bänder können schnell und einfach ausgetauscht werden
  • Fester Verschluss für jederzeit sicheren Sitz; Es gibt keinen seitlichen Schlitz, durch den ein Messer auf Handgelenkshöhe eindringen könnte
  • Ausgestattet mit einem Identifikationsetikett, das vom Träger personalisiert werden kann
  • Jeder Handschuh wird zur Rückverfolgbarkeit und Aufzeichnung durch eine eindeutige Nummer identifiziert
  • Außergewöhnliche Qualität der Kettenschweißnähte, Reduzierung der Anzahl von Reparaturen und Erhöhung der Lebensdauer des Handschuhs
  • Schutz für Hand und Teil des Unterarms
Typische Anwendungsgebiete beinhalten: Metallverarbeitung, Produktionslinien zur Fleischverarbeitung, Schlachträume, Entbeinung, Geflügel- und Fischverarbeitung.
Länge: 393 - 482 mm (je nach Größe)
Gewicht: 309 - 412 g (je nach Größe)
Dicke Kettengeflecht: 0,05 mm
Äußerer Ringdurchmesser: 4 mm
Achtung! Bitte beachten: Die in der Bestelltabelle angegebene Farbe gibt die Farbe der farbkodierten Kunststoffbänder an.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge