Vydac Everest C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
238EV5.07515EA 1370 EUR InStock
238EV5.07515 238EV5C0110 238EV5.1515 238EV5.1525 238EV5215 238GCC510EV 238EV1022 238GD54EV/N 238GD52EV/N 238GK54EV/N
Vydac Everest C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Everest-Säulen verfügen über eine einzigartige Selektivität und Empfindlichkeit, die das Ergebnis einer Verbindungstechnologie sind, die die C18-Oberflächenabdeckung verbessert und verbleibende Silanole deaktiviert. Zuvor hatten die C18-Chemikalien mit 300 Å eine Kohlenstoffbedeckung im Bereich von 2,8 bis 3,6 µmol/m². Die Deckkraft von Everest C18 liegt bei über 4 µmol/m² und nähert sich dem theoretischen Grenzwert basierend auf der Oberfläche an. Die erhöhte Abschirmung der Basis-Silica erhöht die Lebensdauer der Säule und verringert die Menge an TFA, die zum Abschirmen der Silica erforderlich ist.
  • Einzigartige Selektivität für hydrophile und hydrophobe Peptide
  • Hohe Auflösung für komplexe Peptidaufschlüsse
  • Hervorragende Empfindlichkeit mit wenig oder keinem TFA in der mobilen Phase
Vydac 238EV (C18) bietet maximale Oberflächenabdeckung für die höchste Auflösung komplexer Proben. Es wird für die Analyse komplexer enzymatischer Aufschlüsse empfohlen (>12 Proteine).
* Zur Verwendung mit Halterung GCH10 und Säulenkoppler HI-081.
** Zur Verwendung mit Halterung 80101/N und Säulenkoppler HI-081.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge