Avantor® Prevail Cyano, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HICH99243EA 1140 EUR InStock
HICH99243 HICH99247 99131/N
Avantor® Prevail Cyano, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Prevail™ HPLC-Säulen weisen sowohl in stark wässrigen als auch in stark organischen mobilen Phasen eine lange Säulenlebensdauer auf. Alle Phasen, außer Prevail™ Carbohydrate ES, basieren auf Silica. Die Stabilität dieser Phasen ist so, dass eine einzelne Säule zwischen stark wässrig für die Analyse stark polarer Analyten und stark organisch für eine starke Retention hydrophober Analyten umgeschaltet werden kann.
  • Stabil von stark organisch bis stark wässrig
  • Spezialphasen für spezifische Anwendungen
  • Hervorragende Empfindlichkeit bei Microbore- und ELSD-
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..