Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G8404-10KU G8404-1KU G8404-2KU G8404-200UN
SIALG8404-10KUEA 1230 EUR InStock
SIALG8404-10KU SIALG8404-1KU SIALG8404-2KU SIALG8404-200UN
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Enzyme
Glucose-6-phosphate dehydrogenase is used to test ketose reductase activity in developing maize endosperm. It catalyses the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway. Also it is a key regulatory enzyme in the first step of the pentose phosphate pathway.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..