Flaschen, Weithals, braun, Protect, mit GL 80®-Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
218664436 218665432 218666334 218667339
SCOT218664436EA 803.5 EUR InStock
SCOT218664436 SCOT218665432 SCOT218666334 SCOT218667339
Flaschen, Weithals, braun, Protect, mit GL 80®-Gewinde, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, Protect, braun, beschichtet, ohne Schraubverschlüsse und Ausgießringe.
  • Kratzfest, auslaufsicher und bruchfest, hoch transparent
  • Temperaturbeständigkeit: von -30 bis +135 °C
  • Zur Verwendung in Mikrowellen geeignet
  • Braunes Glas gemäß USP 671 und Eur. Ph. 3.2.1. zum Schutz gegen UV-Licht
Ideal für den Transport und die Lagerung gefährlicher Medien oder wertvoller Proben. UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge