Drucken
Leistungsstarker, Plasmagefrierschrank −30 °C, TSX
Lieferant: HERAEUS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
TSX2330LV TSX1230LV TSX3030LV
HERATSX2330LVEA 8340 EUR
HERATSX2330LV HERATSX1230LV HERATSX3030LV
Leistungsstarker, Plasmagefrierschrank −30 °C, TSX
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Dieser voreingestellte, leistungsstarke Plasmagefrierschrank mit –30 °C und automatischer Abtaufunktion erfüllt die strengen Anforderungen des AABB bzgl. der Lagerung von Plasma. Die V-Drive-Technologie dieser Serie bietet eine gleichmäßige Temperatur, die sich kontinuierlich an Benutzermuster anpasst und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.
  • Umluftkühlung für stabile Temperaturen und schnelle Wiederherstellung der voreingestellten Temperatur
  • Abtauen ohne Wärme für maximale Temperaturgleichmäßigkeit
  • Praktische, voll ausziehbare und verstellbare Einschübe aus Edelstahl
  • standardmäßig eingebauter Diagrammschreiber
  • Leiser Betrieb bei nur 52 dBA
  • Abschließbarer Ein-/Ausschalter mit benutzerfreundlicher Sollwertsicherheit
  • Selbstschließende Tür mit 90° Stopper zum einfachen Befüllen des Schranks
  • Eingebautes Alarmsystem mit Anschluss zur Fernauslösung
V-drive Technologie: Während herkömmliche sowie viele leistungsstarke Kühl- und Gefriergeräte Kompressoren mit einer festen Drehzahl verwenden, die kontinuierlich ein- und ausgeschaltet werden, läuft der V-Antrieb der TSX-Serie mit variablen Drehzahlen. So wird die Kühlleistung an die Bedingungen innerhalb und außerhalb des Kühl- oder Gefrierschranks angepasst. In Kombination mit der automatischen Nachregelung wird die Geschwindigkeit des Kompressors an die aktuellen Bedingungen angepasst. Wenn die Tür häufig geöffnet wird oder Proben in das Gerät gegeben werden, erkennt das Steuerungssystem diese Aktivitäten und erhöht die Kompressorgeschwindigkeit, um die Temperaturen schnell wieder auf den Sollwert zu bringen. Diese innovative Technologie bietet eine hervorragende Temperaturerholung nach dem Öffnen der Tür (DOR - Door Opening Recovery). Bei stabilen Bedingungen, z. B. über Nacht oder am Wochenende, läuft der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit. Dies reduziert den Energieverbrauch und lagert die Proben auf einem stabilen Temperaturniveau.
The unit has bright, LED interior lighting and 4 casters; the front 2 are lockable.
Zertifizierungen: UL, cUL, CE, FDA, MDD 93/42/EEC (Class IIa), AABB SCoPE.