Multi-element metallo-organic standards, V21 wear metals standard, VHG
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VHG-V21-30-200 VHG-V21-50-100 VHG-V21300-200 VHG-V21-10-200 VHG-V21300-100 VHG-V21-30-100 VHG-V21-50-200 VHG-V21100-100 VHG-V21100-200 VHG-V21-10-100
PROOVHG-V21-30-200EA 180 EUR InStock
PROOVHG-V21-30-200 PROOVHG-V21-50-100 PROOVHG-V21300-200 PROOVHG-V21-10-200 PROOVHG-V21300-100 PROOVHG-V21-30-100 PROOVHG-V21-50-200 PROOVHG-V21100-100 PROOVHG-V21100-200 PROOVHG-V21-10-100
Multi-element metallo-organic standards, V21 wear metals standard, VHG
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
These standards are intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard for the analysis of these elements in petroleum products and other organic matrices using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), rotating disc electrode atomic emission spectroscopy (RDE-AES), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA) and other techniques for elemental analysis.
Multi element standards for Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in hydrocarbon oil.
Zertifizierungen: Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..