Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Organic reference standards, Methyl codeine (NMIA D924), Certified Reference Material (CRM)

Lieferant: LGC Standards

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

PROONMIAD924EA 187 EUR InStock
PROONMIAD924
Organic reference standards, Methyl codeine (NMIA D924), Certified Reference Material (CRM)
Standards Organische Standards
Purity estimate obtained by subtraction from 100% of total impurities by GC-FID, TGA, Karl-Fischer and 1H NMR is 98,4 ± 1,5% mass fraction, (95% coverage interval). Supporting evidence is provided by elemental microanalysis.

  • Pale tan solid
  • Moisture content ≤0,4% mass fraction
  • Non volatile residue ≤0,2% mass fraction
  • CAS no.: 2859-16-7

Synonyms: (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan; codeine methyl ether; morphine dimethyl ether; 6-methoxy codeine.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge