Mifepristone 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
459980010 459980050 459982500
ACRO459980010EA 115 EUR InStock
ACRO459980010 ACRO459980050 ACRO459982500
Mifepristone 98%
Mifepriston
Formel: C₂₉H₃₅NO₂
Melting Pt: 192…198 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 84371-65-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge