Methyloleat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
460380050 460380010
ACRO460380050EA 73.1 EUR InStock
ACRO460380050 ACRO460380010
Methyloleat 99% analytischer Standard für GC
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Siedepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flash-Pt: 180 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009578
CAS-Nummer: 112-62-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..