Papaverine hydrochloride ≥98%, weißes Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P3510-5G P3510-100G P3510-25G
SIALP3510-5GEA 66.9 EUR InStock
SIALP3510-5G SIALP3510-100G SIALP3510-25G
Papaverine hydrochloride ≥98%, weißes Pulver, Sigma-Aldrich®
Papaverine hydrochloride
Smooth muscle relaxant and cerebral vasodilator; phosphodiesterase inhibitor.
  • White powder
  • Solubility in water: 25 mg/ml
Formel: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
MDL Number: MFCD00012745
CAS-Nummer: 61-25-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge