8-Chinolinsulfonylchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
132210050 132210250
ACRO132210050EA 57.9 EUR InStock
ACRO132210050 ACRO132210250
8-Chinolinsulfonylchlorid 98%
8-Chinolinsulfonylchlorid
Formel: C₉H₆ClNO₂S
Siedepunkt: 306 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 126…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006808
CAS-Nummer: 18704-37-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge