Phenylvinylsulfon 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22125-0050 221250010 221250050 221250250
ACRO22125-0050EA 0 EUR InStock
ACRO22125-0050 ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Phenylvinylsulfon 98%
Phenylvinylsulfon
Formel: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge