Methyldocosanoat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
226810010 226810050
ACRO226810010EA 53 EUR InStock
ACRO226810010 ACRO226810050
Methyldocosanoat 99% analytischer Standard für GC
Methyldocosanoat
Formel: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354.62 g/mol
Melting Pt: 54…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009347
CAS-Nummer: 929-77-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge