N-Hydroxy-1-phenylmethanaminhydrochlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
391040010 391040050 391040250
ACRO391040010EA 32.1 EUR InStock
ACRO391040010 ACRO391040050 ACRO391040250
N-Hydroxy-1-phenylmethanaminhydrochlorid 98%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClNO
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043377
CAS-Nummer: 29601-98-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge