2-Heptin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
455560250 455560050
ACRO455560250EA 136 EUR InStock
ACRO455560250 ACRO455560050
2-Heptin 97%
2-Heptin
Formel: C₇H₁₂
Siedepunkt: 110…111 °C (743 mmHg)
Dichte: 0,759 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039970
CAS-Nummer: 1119-65-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge