Cefaclor 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
455260010 455260050
ACRO455260010EA 56.4 EUR InStock
ACRO455260010 ACRO455260050
Cefaclor 96%
Cefaclor
Formel: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151471
CAS-Nummer: 53994-73-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 9.0 %
HPLC 95.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge