Tazobactam sodium
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
455370010 455372500
ACRO455370010EA 232 EUR InStock
ACRO455370010 ACRO455372500
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
Formel: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Melting Pt: 140…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00917472
CAS-Nummer: 89785-84-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge