4-Cyan-1-butin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
455590010 455590050
ACRO455590010EA 35.4 EUR InStock
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyan-1-butin 97%
4-Cyano-1-butyne
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 79 °C (39 mmHg)
Dichte: 0,9063 g/cm³
Flash-Pt: 65,5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041563
CAS-Nummer: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge